Principaux documents
376361
Sigma-Aldrich
(R)-α-Acryloyloxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.19
Beilstein:
4668587
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
95%
Essai
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
Contient
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
7-8 °C (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acrylate
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter