295418
Hydrogen bromide
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Hydrobromic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.71 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
334.7 psi ( 21 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
gas (compressed)
pb
−67 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
2.14 g/cm3
Chaîne SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Produits recommandés
- For 295418-500G-EU: outlet fitting: DIN 477-1 no.1, Z742162 or Z742164 are the recommended regulators OR 99112 DIN 477-1 outlet valve.
- For 295418-454G: Z146706 CGA 180 Regulator OR Z146943 CGA 110 Valve with Z147095 CGA 110 to CGA 180 adapter and Z146986 washer for valve.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles