Principaux documents
294985
Sigma-Aldrich
Allene
≥95%
Synonyme(s) :
Propadiene
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.06
Beilstein:
1730774
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1.42 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6795 mmHg ( 21 °C)
Essai
≥95%
Limite d'explosivité
13 %
pb
−34 °C (lit.)
Pf
−136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=C=C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2
Clé InChI
IYABWNGZIDDRAK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Allene is extensively used in a variety of photochemical, thermal, and transition metal-mediated cycloadditions.
  • It can be lithiated to obtain allenyllithium which reacts with alkyl halides to afford terminal allenes.
  • Additional application includes the preparation of reagents such as isopropenylsilanes and isopropenylstannanes by reacting with stannyl and silyl cuprates respectively.
Conditionnement
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
The silyl-cupration and stannyl-cupration of allenes.
Fleming I, et al.
Tetrahedron, 45(2), 413-424 (1989)
Simple route to mono-, di-, and tri-substituted allenic compounds.
Linstrumelle G and Michelot D
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 561-562 (1975)
Synthetic applications of intramolecular enone-olefin photocycloadditions.
Crimmins M T
Chemical Reviews, 88(8), 1453-1473 (1988)
Versatile allene and carbon dioxide equivalents for the Diels-Alder reaction.
Bonjouklian R and Ruden R A
The Journal of Organic Chemistry, 42(25), 4095-4103 (1977)
Allene.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2007)
Protocoles
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne