279706
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
95%
Synonyme(s) :
Nitroketene dimethyl mercaptal
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
125-127 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
thioether
Chaîne SMILES
CS\C(SC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO2S2/c1-8-4(9-2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
Clé InChI
NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable