261130
Lanthanum
ingot (under oil), 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace rare earth metals basis
Forme
ingot (under oil)
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Résistivité
54 μΩ-cm
Point d'ébullition
3464 °C (lit.)
Pf
920 °C (lit.)
Densité
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[La]
InChI
1S/La
Clé InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.