Principaux documents
247677
Sigma-Aldrich
Borohydrure de sodium
90% NaBH4 basis, pellets, diam. 8 mm, Cobalt (Doped)
Synonyme(s) :
Tétrahydruroborate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
NaBH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Forme:
pellets
Essai:
90% NaBH4 basis
Niveau de qualité
Essai
90% NaBH4 basis
Forme
pellets
Composition
Cobalt (Doped)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Diamètre
8 mm
Impuretés
7.5% CoCl2
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium borohydride has been used as a reductant in the synthesis of branched gold nanoparticles from gold(III) chloride trihydrate. It has also been used for the production of hydrogen gas by reacting with sea water in the presence of boron oxide.
Caractéristiques et avantages
A convenient solid source of hydrogen gas. Each pellet readily liberates ~500mL of hydrogen gas upon contact with water. Useful for producing an anaerobic reducing atmosphere in biological experiments. Cobalt-doped
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Acid acceleration of hydrogen generation using seawater as a reactant
Becker-Glad CA & Glad W. E
International Journal of Hydrogen Energy, 41(40), 17761-17770 (2016)
Fatemeh Haji Ghahremani et al.
International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 27(6), 625-636 (2011-08-19)
Hyperthermia, generated using microwave (MW), infrared, ultrasound and other methods, is often utilised as an adjuvant technique to sensitise cancer lesions to radiation therapy and chemotherapy. In the current research, MW hyperthermia efficacy in synergism with chemotherapy was investigated in
Comparative study of X-ray treatment and photodynamic therapy by using 5-aminolevulinic acid conjugated gold nanoparticles in a melanoma cell line
Mohammadi Z, et al
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology (Print), 45(3), 467-473 (2017)
Dimethylsulphoxide (DMSO) in biological samples: A comparison of the TiCl3 and NaBH4 reduction methods using headspace analysis.
Deschaseaux ESM, et al.
Marine Chemistry, 164, 9-15 (2014)
Enhancement of Cisplatin Efficacy by Gold Nanoparticles or Microwave Hyperthermia? An In Vitro Study on a Melanoma Cell Line
Moradpoor R, et al
Iranian journal of cancer prevention, 10(1) (2017)