244309
Ethyl β-carboline-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
β-CCE, Ethyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
228-230 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
Clé InChI
KOVRZNUMIKACTB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRG2(2566)
rat ... Gabra2(29706)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable