229504
Cadmium carbonate
powder and chunks, ≥99.996% trace metals basis
Synonyme(s) :
Otavite
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.996% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impuretés
≤40.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Densité
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Lungs,Kidney,Bone
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)