205923
Platinum on carbon
extent of labeling: 1 wt. % loading, matrix activated carbon support
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
1 wt. % loading
Matrice
activated carbon support
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
- hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
- direct alcohol fuel cells (DAFCs)
- an electrocatalyst in hydrogen evolution reaction (HER)
- formation of nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.