191213
5-Aminoorotic acid
99%
Synonyme(s) :
5-Amino-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-Amino-6-carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
NC1=C(NC(=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9/h6H2,(H,10,11)(H2,7,8,9,12)
Clé InChI
HWCXJKLFOSBVLH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable