Principaux documents
182907
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-butadiene)
styrene 45 wt. %
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
slab/chunk
Niveau de qualité
Composition
styrene, 45 wt. %
Chaîne SMILES 
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
Clé InChI
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Application
Molded or extruded into toys, packaging, appliances, communication cassettes, dinnerware and serviceware.
Caractéristiques et avantages
Better impact resistance than polystyrene. Amenable to various processing methods. Susceptible to environmental (UV) degradation.
Forme physique
High-impact amorphous thermoplastic.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable