144606
Cyanomethyl benzenesulfonate
80%, technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
80%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
142-146 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
sulfonic acid
Chaîne SMILES
O=S(=O)(OCC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3S/c9-6-7-12-13(10,11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
Clé InChI
SSOVHFPWMPUQOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter