14010
O-Benzyl-L-tyrosine
≥99.0% (NT), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
4-Benzyloxy-L-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
O-Benzyl-L-tyrosine, ≥99.0% (NT)
Essai
≥99.0% (NT)
Activité optique
[α]20/D −9.5±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
259 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
Clé InChI
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARG(5468)
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable