Principaux documents
113409
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
95%
Synonyme(s) :
6-Nitro-m-toluic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Beilstein:
1959031
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
134-136 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid is used in the preparation of methyl-N-(5-methyl-2-nitrophenyl) carbamate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
New preparation of benzo-2, 1, 3-oxadiazoles (benzofurazans).
Prokipcak JM and Forte PA.
Canadian Journal of Chemistry, 48(19), 3059-3063 (1970)