106194
Nicotinic acid N-oxide
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
254-255 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
cold water: slightly soluble
ethanol: slightly soluble
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6(9)5-2-1-3-7(10)4-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
FJCFFCXMEXZEIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable