Merck
HomeProdukteProteinbiologieDuolink® Proximity Ligation Assay
Duolink® Proximity Ligation Assay
Duolink® Proximity Ligation Assays (PLA) ermöglichen die Untersuchung endogener Protein-Protein-Interaktionen (PPI) und posttranslationaler Modifikationen, indem sie ein Fluoreszenzsignal für ein einzelnes Ereignis liefern, das entweder durch Mikroskopie oder Durchflusszytometrie sichtbar gemacht werden kann. Zur Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen wird in der Duolink® PLA-Technologie ein Antikörperpaar eingesetzt, das mit Oligonukleotiden markiert ist, die, wenn sie innerhalb von 40 nm vorhanden sind, eine Rolling-Circle-Amplifikation durchführen, um nach der Zugabe von markierten Sonden ein spezifisches Fluoreszenzsignal zu erzeugen.
Duolink® PLA ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich sowohl für die Durchflusszytometrie als auch für die Mikroskopie. Es ermöglicht die Visualisierung mehrerer Protein-Protein-Interaktionen pro Zelle. Erschließen Sie mit höherer Leistung und den Vorteilen der Duolink® PLA-Technologie neue Möglichkeiten in Ihrer Forschung:
  • Visualisierung von Proteinwechselwirkungen – sowohl stabile als auch transiente
  • Visualisierung posttranslationaler Modifikationen
  • Nachweis endogener Proteine – keine Überexpression oder genetische Manipulation
  • Hohe Spezifität – der Einsatz zweier Antikörper/Sonden eliminiert falsch-positive Ergebnisse
  • Keine spezielle Ausrüstung erforderlich – Standardmethoden auf der Grundlage von Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie verfügbar
Duolink® PLA-Produkte
  • Duolink® PLA Starter-Kits enthalten alle notwendigen Reagenzien, die Sie für die Durchführung eines Fluoreszenzexperiments und die Analyse von bis zu 30 Proben benötigen.
  • Duolink® Probemaker-Kits ermöglichen die Konjugation eines PLA-Oligos (PLUS oder MINUS) an einen beliebigen Antikörper.
  • Duolink® PLA Multicolor-Kits ermöglichen mehrere PPI-Visualisierungen durch Mikroskopie.
  • Duolink® flowPLA-Nachweiskits ermöglichen Durchflusszytometrie-Anwendungen mit vier Farben: grün, orange, rot und tiefrot.
  • Der Duolink® PLA-Hellfeldnachweis enthält mit Meerrettichperoxidase (HRP) markierte Oligonukleotide, die die Verwendung mit einem Lichtmikroskop ermöglichen.
Weitere Produktinformationen