Kreuzkupplung
Eine Kreuzkupplungsreaktion in der organischen Synthese findet statt, wenn zwei Fragmente mithilfe eines Metallkatalysators miteinander verbunden werden. Die Kreuzkupplung ist seit 30 Jahren eine grundlegende Reaktion in der katalytischen Chemie und nahm ihren Anfang mit der Pionierarbeit von Heck, Negishi und Suzuki, die 2010 den Nobelpreis in Chemie für die palladiumkatalysierte Kreuzkupplung erhielten. Als eine der vielseitigsten und leistungsstärksten bindungsbildenden Methoden in der synthetischen organischen Chemie hat sich die Kreuzkupplung so weit entwickelt, dass mit dem passenden Katalysator nahezu jede beliebigen zwei Fragmente verbunden werden können. Mit einer exponentiell steigenden Anwendung umfasst dieser Bereich nun zahlreiche Strategien für die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff- und Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen, einschließlich folgender Schlüsselreaktionen:
- Buchwald-Hartwig-Aminierung – die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halids mit einem Amin ist eine Grundreaktion für Chemiker in zahlreichen Disziplinen.
- Heck-Kupplung – die Kreuzkupplung eines ungesättigten Halids mit einem Alken zur Erzeugung substituierter Alkene.
- Negishi-Kupplung – die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halids mit einem Organozink-Nukleophil zur Bildung von C-C-Bindungen.
- Sonogashira-Kupplung – die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halids mit einem terminalen Alkyn zur Erzeugung disubstituierter Acetylene.
- Stille-Kupplung – die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halids mit Stannanen ist eine funktionelle Reaktion zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen mit nur wenigen Beschränkungen für die R-Gruppen.
- Suzuki-Miyaura-Kupplung – die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halids mit einem Organoborat ist eine vielseitige Reaktion zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen.
Zugehörige technische Artikel
- G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
- MIDA-protected boronate esters are easily handled, indefinitely bench-top stable under air, compatible with chromatography, and unreactive under standard anhydrous cross-coupling conditions, even at temperatures up to 80 °C.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) are privileged structures because they promote a great number of transformations with unprecedented selectivity.1
- Alle anzeigen (106)
Zugehörige Protokolle
- TPGS-750-M, a second generation surfactant, may be used in the Buchwald-Hartwig Amination Reaction in Water at Room Temperature.
- Protocol for the KitAlysis™ Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit
- Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
- TPGS-750-M, a second generation surfactant, may be used for Suzuki-Miyaura Reactions in Water at Room Temperature
- Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.
- Alle anzeigen (9)