Direkt zum Inhalt
AT
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
TSKgel
®
Amide-80 Guard Cartridge
Products
Hersteller
Produktreihe
Agentur
USP Suitability
Trenntechnik
ID (mm)
Länge (cm)
Particle Size (µm)
Porengröße (Å)
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-3 of 3
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
821863
TSKgel
®
Amide-80 Guard Cartridge,
phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
821862
TSKgel
®
Amide-80 Guard Cartridge,
phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
821941
TSKgel
®
Amide-80 Guard Cartridge,
phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen