Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers
Products
Hersteller
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-8 of 8
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
CLS480101
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers,
optional head for 24 x 1.5/2.0 mL tubes, 24 x 0.5 mL tubes and 32 x 0.2 mL tubes (or 4 tube strips), 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS480105
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers,
optional head for 12 x 1.5/2.0 mL tubes (held horizontally), 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS480100
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers,
optional head, 3 inch, for processing larger numbers of tubes, 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS480104
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers,
optional head for 6 x 50 mL tubes, 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS480102
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers,
optional head for 1 microplate, 64 x 0.2 mL tubes, or 8 x 0.2 mL tube strips, 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS480107
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers,
optional head for 2 x 50 mL tubes (held horizontally), 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS480106
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers,
optional head for 4 x 15 mL tubes (held horizontally), 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS480103
Optional heads for Corning
®
LSE
™
vortex mixers,
optional head for 8 x 15 mL and 8 x 12/13 mm diameter tubes, 1/cs