Wichtige Dokumente
V900476
TES
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis-(hydroxymethyl)-ethyl)-amino]-ethansulfonsäure, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethansulfonsäure, TES freie Säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
crystalline powder
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp (Schmelzpunkt)
~225 °C (dec.)
Löslichkeit
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES String
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChIKey
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?