V900425
3,4-Dihydroxy-L-Phenylalanin
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, L-3-Hydroxytyrosin, L-DOPA, Levodopa
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
276-278 °C (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChIKey
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD3(1814)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable