Wichtige Dokumente
V900341
Adenosin-5′-monophosphat Natriumsalz
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
5′-Adenylsäure, A-5′-P, AMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@]((COP(O)(O)=O)([H])O3.C.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)