Wichtige Dokumente
V900169
Ammoniumthiocyanat
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Ammoniumrhodanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdruck
0.000114 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
crystals
pH-Wert
4.5-6.0 (25 °C, 5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
SMILES String
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChIKey
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable