Wichtige Dokumente
V900129
Citronensäure Monohydrat
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChIKey
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
345.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
173.90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?