Wichtige Dokumente
V800455
Kaliumbromid
AR, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.5%
Form
crystalline powder
pH-Wert
5.0-6 (25 °C, 119 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
734 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.3%
Kationenspuren
Fe: ≤0.0003%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
SMILES String
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)