Wichtige Dokumente
V800376
Natriumphosphat
AR, ≥98%
Synonym(e):
mono-Natriumphosphat, Mononatriummonophosphat, Natriumdihydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
powder
pH-Wert
4.0- 4.5 (25 °C, 50 g/L)
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable