Wichtige Dokumente
V800289
Phosphorsäure
LR, 88-93%
Synonym(e):
Orthophosphorsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
Vetec™
Form
liquid
Konzentration
88-93%
bp
158 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~40 °C (lit.)
Dichte
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)