Wichtige Dokumente
V800150
Phthalsäuredibutylester
LR, ≥98%
Synonym(e):
n-Butylphthalat, DBP, Dibutylphthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Dampfdichte
9.6 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 147 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
756 °F
Expl.-Gr.
0.47 %, 236 °F
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 10 mg/L)
bp
340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChIKey
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
367.7 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
186.5 °C - open cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)