Wichtige Dokumente
V800087
Bromkresolgrün
Powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Bromkresolgrün,
Produktlinie
Vetec™
Form
powder
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
mp (Schmelzpunkt)
225 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChIKey
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)