1667369
USP
Timolol-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
timolol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
InChIKey
DWUZILHYAJBUBR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Timolol Maleate
- Timolol Maleate Tablets
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)