1613021
USP
Desiccant, Medium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dioxosilane, Oxo(oxoalumanyloxy)alumane
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
SMILES String
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)