Wichtige Dokumente
1569000
USP
Promazin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
10-(3-Dimethylaminopropyl)-phenothiazin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
promazine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
InChIKey
JIVSXRLRGOICGA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Promazine Hydrochloride Injection
- Promazine Hydrochloride Oral Solution
- Promazine Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)