Wichtige Dokumente
1554002
USP
Pramoxin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[3-(4-Butoxyphenoxy)-propyl]-morpholin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pramoxine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
InChIKey
SYCBXBCPLUFJID-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)