Wichtige Dokumente
1546106
USP
Poloxalen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Poly-(ethylenglykol)-block-poly-(propylenglykol)-block-poly-(ethylenglykol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
poloxalene
Mol-Gew.
Mw ~3000
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)