1482036
USP
Oxandrolon-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
17,17-Dimethyl-18-nor-2-oxa-5alpha-androst-13-en-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxandrolone
Hersteller/Markenname
USP
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C[C@@]2([C@@H]3[C@@H](CC[C@H]2CC1=O)C4=C(C(CC4)(C)C)CC3)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(20)21-11-19(12,3)16(13)7-6-15(14)18/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,19-/m0/s1
InChIKey
FWMYHFPYBGUGPD-DYIBVVGTSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)