1448912
USP
Mupirocincalcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Mupirocin Calciumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mupirocin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1
InChIKey
DDHVILIIHBIMQU-YJGQQKNPSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable