1445631
USP
Moexipril-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-2-{(S)-2-[(S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-ylamino]-propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
moexipril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N2([C@@H](Cc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCC1CCCCC1)C(=O)OCC)C
InChI
1S/C27H40N2O7.ClH/c1-5-36-27(33)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)28-17(2)25(30)29-16-20-15-24(35-4)23(34-3)14-19(20)13-22(29)26(31)32;/h14-15,17-18,21-22,28H,5-13,16H2,1-4H3,(H,31,32);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChIKey
UTHZRYWNZSWSDS-JKVLGAQCSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)