1398042
USP
Methadone Related Compound D CII
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5341-49-1, 6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
certified by the USP
API-Familie
methadone
Mol-Gew.
345.91 (C21H27NO · HCl)
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)