1379276
USP
Melengestrolacetat-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6,16-Dimethylen-17-hydroxypregna-4-en-3,20-dion-17-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
melengestrol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O([C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4C(=C)C3)C)CC2)CC1=C)C)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h13,19-20,22H,1-2,7-12H2,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
InChIKey
WJFDQNDYQVFWKP-DWNQPYOZSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)