1359867
USP
Levocabastin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[cis-4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)-cyclohexyl]-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure -hydrochlorid
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levocabastine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)