1350352
USP
Isopropyl isostearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Isopropylisostearat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isopropyl isostearate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C21H42O2/c1-19(2)17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-21(22)23-20(3)4/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChIKey
NEOZOXKVMDBOSG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable