Wichtige Dokumente
1347755
USP
Amiloxat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methoxyzimtsäure-isoamylester, 4-Methoxyzimtsäure-3-methylbutylester, Amiloxat, Isoamyl-4-methoxycinnamat, Isopentyl-4-methoxycinnamat, NSC 408332
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amiloxate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+
InChIKey
UBNYRXMKIIGMKK-RMKNXTFCSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable