Wichtige Dokumente
1305008
USP
Hexachlorophen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2′-Methylen-bis-(3,4,6-trichlorphenol), Hexachlorphen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hexachlorophene
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2
InChIKey
ACGUYXCXAPNIKK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Hexachlorophene Cleansing Emulsion
- Hexachlorophene Liquid Soap
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)