1298139
USP
Granisetron-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazol-3-carboxamid -monohydrochlorid, N-Demethyl-endo-granisetron -hydrochlorid, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazol-3-carboxamid -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
granisetron
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Granisetron Hydrochloride Injection
- Granisetron Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3