1265560
USP
Ethylhexyltriazon-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Bis-(2-ethylhexyl)-4,4′-[(6-{[4-(ethoxycarbonyl)-phenyl]-amino}-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-bis-(azanediyl)]-dibenzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethylhexyl triazone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable