1238556
USP
3-D-Asp Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
API-Familie
eptifibatide
Hersteller/Markenname
USP 1238556
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
This product is part of the USP Biologics program.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)