Wichtige Dokumente
1231580
USP
Ecamsul -Lösung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3,3′-(1,4-Phenylendimethylidyn)-bis-[7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptan-1-methansulfonsäure] -Lösung, Terephthalyliden-3,3′-dicampher-10,10′-disulfonsäure -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ecamsule
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)CC21C(C(CC2)\C(=C/c3ccc(cc3)\C=C4\C5C(C(CC5)(C\4=O)C[S](=O)(=O)O)(C)C)\C1=O)(C)C
InChI
1S/C28H34O8S2/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36)/b19-13-,20-14+
InChIKey
HEAHZSUCFKFERC-LRVMPXQBSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)