1193389
USP
Iscotrizinol-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[[4-Chlor-6-[[4-[[(1,1-dimethylethyl)-amino]-carbonyl]-phenyl]-amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-amino]-benzoesäure-2-ethylhexylester, 2-Ethylhexyl-4-[(4-{[4-(tert.-butylcarbamoyl)-phenyl]-amino}-6-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)-amino]-benzoat
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iscotrizinol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)