1138620
USP
Clofarabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)[n]2c3nc(nc(c3nc2)N)Cl
InChI
1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
InChIKey
WDDPHFBMKLOVOX-AYQXTPAHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)