1138493
USP
Clocortolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
clocortolone
Form
solid
Hersteller/Markenname
USP
SMILES String
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)([C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)CO)C)C)O)Cl
InChI
1S/C22H28ClFO4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-21(15,3)22(14,23)18(28)9-20(13,2)19(11)17(27)10-25/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,25,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
InChIKey
YMTMADLUXIRMGX-RFPWEZLHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)